1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 10980 DKK
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Formel: C₃ClF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998196
CAS-nummer: 2804-49-1