1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 4450 DKK
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Formel: C₁₄H₁₇F₁₃
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784188
CAS-nummer: 133331-77-8