3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 644 DKK
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₃
Molekylvægt: 248.842 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475911
CAS-nummer: 957120-30-8