1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 DKK
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Formel: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
Kogepunkt: 114…115 °C (1,2 mm Hg)
Smeltepunkt: 91…93 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368764
CAS-nummer: 102488-50-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,II