2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC7887-1G PC7887-5G PC7887-10G
APOSPC7887-1GEA 251 DKK
APOSPC7887-1G APOSPC7887-5G APOSPC7887-10G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Molekylvægt: 317.93 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973762
CAS-nummer: 886496-63-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II