Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 2140 DKK
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formel: C₁₁H₃F₁₉O₅
Molekylvægt: 576.108 g/mol
Kogepunkt: 73 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094451
CAS-nummer: 330562-42-0