4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 1500 DKK
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formel: C₅H₅BrF₆
Kogepunkt: 108 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236629
CAS-nummer: 203303-02-0