Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 177 DKK
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282772
CAS-nummer: 228418-45-9