4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chlorosulphonyl)-4-fluoronaphthalene
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 1090 DKK
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₆ClFO₂S
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091376
CAS-nummer: 316-69-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III