Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 1440 DKK
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈ClFO₂
Kogepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095401
CAS-nummer: 4793-20-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III