Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 218 DKK
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈ClFO₂
Kogepunkt: 239…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204388
CAS-nummer: 167758-87-4