4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)nicotinthioamide
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 942 DKK
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formel: C₇H₅F₃N₂S
Smeltepunkt: 153…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205806
CAS-nummer: 158063-54-8