2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 5190 DKK
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₅H₃ClF₃N
Kogepunkt: 82 °C (40 mm Hg)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039436
CAS-nummer: 1546-77-6
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III