2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 985 DKK
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Smeltepunkt: 20…22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094438
CAS-nummer: 111771-13-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III