2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoimidazole
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 5840 DKK
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659792
CAS-nummer: 10057-46-2