6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7702-1G PC7702-5G
APOSPC7702-1GEA 933 DKK
APOSPC7702-1G APOSPC7702-5G
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₉BBrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475871
CAS-nummer: 871126-14-6