6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 2580 DKK
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₇F₃N₂
Smeltepunkt: 185…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457964
CAS-nummer: 399-77-9