2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 1500 DKK
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₃ClF₆N₂
Smeltepunkt: 154…156 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547949
CAS-nummer: 1209789-75-2