4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 1050 DKK
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formel: C₁₄H₇F₆I
Molekylvægt: 416.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368762
CAS-nummer: 886762-46-5