2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 2130 DKK
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Formel: C₉H₈BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955286
CAS-nummer: 186036-09-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III