3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7672-1G PC7672-250MG PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA 765 DKK
APOSPC7672-1G APOSPC7672-250MG APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11865203
CAS-nummer: 66684-61-5