3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one, 3-Ethanoyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 1160 DKK
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₉H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407376
CAS-nummer: 205582-83-8