Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
PC7614-1G PC7614-250MG
APOSPC7614-1GEA 0 DKK
APOSPC7614-1G APOSPC7614-250MG
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₈ClF₃O₄S₂
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090166
CAS-nummer: 306935-98-8