4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 164 DKK
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Formel: C₈H₇F₃N₂OS
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052992
CAS-nummer: 142229-74-1