4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 523 DKK
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formel: C₉H₉F₃N₂O₃
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052355
CAS-nummer: 175204-36-1