3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 622 DKK
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂I
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142890
CAS-nummer: 202925-06-2