2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 731 DKK
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407438
CAS-nummer: 874774-41-1