3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7367-1G PC7367-5G
APOSPC7367-1GEA 698 DKK
APOSPC7367-1G APOSPC7367-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekylvægt: 218.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143092
CAS-nummer: 202865-63-2