4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7347-1G PC7347-5G
APOSPC7347-1GEA 2850 DKK
APOSPC7347-1G APOSPC7347-5G
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
4,4,4-Trifluorobutanamide
Formel: C₄H₆F₃NO
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00526200
CAS-nummer: 461-34-7