Sodium perfluorohexanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 9070 DKK
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Formel: C₆F₁₁O₂·Na
Smeltepunkt: 265…266 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784242
CAS-nummer: 2923-26-4