1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 600 DKK
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₄H₃ClF₆O
Kogepunkt: 81 °C
Massefylde: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236120
CAS-nummer: 25364-98-1