4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-bromo-trifluoromethoxybenzene, 5-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoroanisole
PC7291-1G PC7291-5G PC7291-250MG PC7291-25G
APOSPC7291-1GEA 426 DKK
APOSPC7291-1G APOSPC7291-5G APOSPC7291-250MG APOSPC7291-25G
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660160
CAS-nummer: 886496-45-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III