5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 698 DKK
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Molekylvægt: 232.843 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258744
CAS-nummer: 957061-14-2