1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7273-1G PC7273-250MG PC7273-100MG
APOSPC7273-1GEA 0 DKK
APOSPC7273-1G APOSPC7273-250MG APOSPC7273-100MG
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile
Formel: C₁₂H₇FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258782
CAS-nummer: 929000-78-2