2-Bromo-5-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 1050 DKK
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molekylvægt: 201.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09749661
CAS-nummer: 828267-47-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III