1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 2690 DKK
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formel: C₅H₇F₅O
Kogepunkt: 90…92 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069121
CAS-nummer: 374-46-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II