DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7241-100MG PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA 1760 DKK
APOSPC7241-100MG APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320781
CAS-nummer: 119305-52-1