2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7231-1G PC7231-5G PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA 2530 DKK
APOSPC7231-1G APOSPC7231-5G APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02662504
CAS-nummer: 243448-17-1