4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 3740 DKK
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06254679
CAS-nummer: 288151-49-5