4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 2240 DKK
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
Smeltepunkt: 157…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669716
CAS-nummer: 917561-99-0