2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7195-1G PC7195-250MG
APOSPC7195-1GEA 4370 DKK
APOSPC7195-1G APOSPC7195-250MG
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
2-Amino-7-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
Smeltepunkt: 203…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272513
CAS-nummer: 203506-29-0