4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7187-1G PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA 2730 DKK
APOSPC7187-1G APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272471
CAS-nummer: 49612-01-3