2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7174-1G PC7174-25G PC7174-5G
APOSPC7174-1GEA 164 DKK
APOSPC7174-1G APOSPC7174-25G APOSPC7174-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698796
CAS-nummer: 85462-59-5