2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 1750 DKK
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375385
CAS-nummer: 886371-24-0