2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7162-1G PC7162-5G
APOSPC7162-1GEA 1060 DKK
APOSPC7162-1G APOSPC7162-5G
2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₅O₃S
Molekylvægt: 262.154 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784320
CAS-nummer: 211315-75-2