1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 2040 DKK
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₃BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749655
CAS-nummer: 283173-83-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III