Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7156-1G PC7156-5G
APOSPC7156-1GEA 1090 DKK
APOSPC7156-1G APOSPC7156-5G
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate) 95%
Methyl perfluoro(5-methyl-4,7-dioxanon-8-enoate)
Formel: C₉H₃F₁₃O₄
Kogepunkt: 151 °C
Massefylde: 1,592 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08460494
CAS-nummer: 63863-43-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III