3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7142-1G PC7142-5G
APOSPC7142-1GEA 785 DKK
APOSPC7142-1G APOSPC7142-5G
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride
Formel: C₇H₄BrCl₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258971
CAS-nummer: 1000339-58-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III