4-Bromo-2-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 1830 DKK
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molekylvægt: 201.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09907860
CAS-nummer: 627463-17-6