2-Bromo-4-fluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 985 DKK
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14892603
CAS-nummer: 1221684-51-0